Learn More
1-bromooctano (bromuro de octilo), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromooctane(Octyl Bromide) |
| CAS | 111-83-1 |
| Fórmula molecular | C8H17Br |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1-Octylbromide, NSC 9821, n-Octyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromooctano |
| Peso molecular (g/mol) | 193.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0514 |