Learn More
1-bromooctano (bromuro de octilo), TRC
Código de producto. 30409250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409250 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30409250 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO27309010G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromooctane(Octyl Bromide)
CAS 111-83-1
Fórmula molecular C8H17Br
Cantidad 10 g
Sinónimo 1-Octylbromide, NSC 9821, n-Octyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3
SMILES CCCCCCCCBr
Nombre IUPAC 1-bromooctano
Peso molecular (g/mol) 193.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.0514