Learn More
1-Bromooctano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10071910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10071910 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15740819 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10071910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 166815000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 111-83-1 | C8H17Br | 193.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-83-1
Fórmula molecular C8H17Br
Peso molecular (g/mol) 193.13
Número MDL MFCD00000276
Clave InChI VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octyl bromide, octyl bromide, 1-octylbromide, octane, 1-bromo, bromooctane, 1-bromo-octane, 1-bromo octane, 1-bromo-n-octane, unii-q382hpc6lc, octane, bromo
PubChem CID 8140
Nombre IUPAC 1-bromooctano
SMILES CCCCCCCCBr
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Bromooctane
Punto de fusión -55.0°C
Densidad 1.1100g/mL
Punto de ebullición 201.0°C
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7Br
Índice de refracción 1.4508 to 1.4528
Cantidad 500 mL
Beilstein 01,16
Índice Merck 15,6853
Gravedad específica 1.11
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.13
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido