Learn More
1-Bromooctano, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427756 5000 g 5000 g
11417756 250 g 250 g
11407756 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11427756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14722.0I
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 111-83-1 | C8H17Br | 193.13 g/mol
1-Bromooctane is used in organic synthesis. It is also used as an extraction solvent in the determination of volatile organic compounds present in water samples. Further, it is used in the preparation of quaternary ammonium chloride-modified poly(propylenimine) dendrimers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromooctano se utiliza en la síntesis orgánica. También se utiliza como disolvente de extracción en la determinación de compuestos orgánicos volátiles presentes en muestras de agua. Además, se utiliza en la preparación de dendrímeros poli(propilenimina) modificados con cloruro de amonio cuaternario.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatible con bases y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-83-1
Fórmula molecular C8H17Br
Peso molecular (g/mol) 193.13
Número MDL MFCD00000276
Clave InChI VMKOFRJSULQZRM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-octyl bromide, octyl bromide, 1-octylbromide, octane, 1-bromo, bromooctane, 1-bromo-octane, 1-bromo octane, 1-bromo-n-octane, unii-q382hpc6lc, octane, bromo
PubChem CID 8140
Nombre IUPAC 1-bromooctano
SMILES CCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromooctane
Punto de fusión -55°C
Densidad 1.114
Punto de ebullición 200°C to 202°C
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Olor Characteristic
Fórmula lineal CH3(CH2)7Br
Índice de refracción 1.4518
Cantidad 5000 g
Número UN UN3082
Beilstein 1733136
Índice Merck 14,6764
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.13
Porcentaje de pureza ≥98%