Learn More
1-bromooctano-8,8,8-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromooctane-8,8,8-D3 |
| CAS | 69373-25-7 |
| Fórmula molecular | C8 D3 H14 Br |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Octane-1,1,1-d3, 8-bromo- (9 CI), 1-Bromooctane-8,8,8-d3, 8-Bromooctane-1,1,1-d3, 1-Bromooctane-d3, Octyl bromide-d3, 1-Bromooctane-8,8,8-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H17Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h2-8H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 8-bromo-1,1,1-trideuteriooctano |
| Peso molecular (g/mol) | 196.1431 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0702 g/mol |
| Mostrar más |