Learn More
1-bromooctadecano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromooctadecane |
| CAS | 112-89-0 |
| Fórmula molecular | C18H37Br |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-octadecane, NSC 5542, Octadecyl Bromide, Stearyl Bromide, n-Octadecyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H37Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromooctadecano |
| Peso molecular (g/mol) | 333.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.2079 |