Learn More
1-Bromooctadecano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11487427 100 g 100 g
11497427 500 g 500 g
11407437 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487427 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15588.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-89-0 | C18H37Br | 333.40 g/mol
1-Bromooctadecane is used in the preparation of shortened single-walled carbon nanotubes (s-SWCNTs). It is utilized to prepare octadecane in the presence of sodium borohydride as a catalyst. It is involved as a raw material for the preparation of dimethyldistearylammonium bromide, which is a bentonite modifier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromooctadecano se utiliza en la preparación de nanotubos de carbono de pared única acortados (s-SWCNTs). Se utiliza para preparar octadecano en presencia de borohidruro sódico como catalizador. Se trata de una materia prima para la preparación de bromuro de dimetildistearilamonio, que es un modificador de bentonita.
Solubilidad
Soluble en acetona y en los disolventes orgánicos más comunes. Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-89-0
Fórmula molecular C18H37Br
Peso molecular (g/mol) 333.40
Número MDL MFCD00000231
Clave InChI WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane
PubChem CID 8218
Nombre IUPAC 1-bromooctadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromooctadecane
Punto de fusión 25°C to 30°C
Densidad 0.976
Punto de ebullición 150°C to 152°C (0.1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Odorless
Fórmula lineal CH3(CH2)17Br
Cantidad 100 g
Beilstein 774145
Información de solubilidad Soluble in acetone and most common organic solvents. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.39
Porcentaje de pureza 97%