Learn More
1-Bromooctadecano, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10591441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10591441 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10467750 5 g Glass Bottle 5 g
10407760 500 g Frasco de vidrio 500 g
15179213 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10591441 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 190021000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-89-0 | C18H37Br | 333.40 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-89-0
Fórmula molecular C18H37Br
Peso molecular (g/mol) 333.40
Número MDL MFCD00000231
Clave InChI WSULSMOGMLRGKU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octadecyl bromide, stearyl bromide, octadecane, 1-bromo, n-octadecyl bromide, bromooctadecane, octadecylbromide, 1-bromoctadecane, n-octadecylbromide, 1-bromooctodecane, bromo-n-octadecane
PubChem CID 8218
Nombre IUPAC 1-bromooctadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromooctadecane
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >20.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 214.0°C to 216.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)17Br
Índice de refracción 1.4620 to 1.4640
Cantidad 100 g
Beilstein 01,I,69
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 333.38
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido de fusión baja