Learn More
1-bromooctadecano-18,18,18-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromooctadecane-18,18,18-D3 |
| CAS | 349553-85-1 |
| Fórmula molecular | C18 D3 H34 Br |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Octadecane-1,1,1-d3, 18-bromo- (9 CI), 1-Bromooctadecane-d3, 1-Bromooctadecane-18,18,18-d3, 1-Bromooctadecane-18,18,18-D3, 18-Bromooctadecane-1,1,1-d3, Octadecyl-18,18,18-d3 bromide, Stearyl-18,18,18-d3 bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C18H37Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 18-bromo-1,1,1-trideuteriooctadecano |
| Peso molecular (g/mol) | 336.4089 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.2267 g/mol |
| Mostrar más |