Learn More
1-bromononano, TRC
Código de producto. 30332923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332923 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30332923 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68757525G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromononane
CAS 693-58-3
Fórmula molecular C9H19Br
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Bromo-n-nonane, 1-Nonyl Bromide, 1-n-Nonyl bromide, NSC 5519, Nonyl Bromide, n-Nonyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCBr
Nombre IUPAC 1-bromononano
Peso molecular (g/mol) 207.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.067