Learn More
1-Bromononano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433234
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11433234 100 g 100 g
11423234 25 g 25 g
11443234 500 g 500 g
3 options
Código de producto. 11433234
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A10577.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 693-58-3 | C9H19Br | 207.155 g/mol
1-Bromononane is used as organic intermediates. It is mainly used in pharmaceutical synthesis and industrial dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromononano se utiliza como intermedio orgánico. Se utiliza principalmente en síntesis farmacéutica e intermedios de colorantes industriales.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en éter etílico y benceno.
Notas
Estable en condiciones normales. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-58-3
Fórmula molecular C9H19Br
Peso molecular (g/mol) 207.155
Número MDL MFCD00000278
Clave InChI AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-nonyl bromide, nonyl bromide, nonane, 1-bromo, 1-nonyl bromide, 1-n-nonyl bromide, n-nonyl-1-bromide, bromononane, nonylbromide, 1-bromo-n-nonane, labotest-bb ltbb001163
PubChem CID 12742
Nombre IUPAC 1-bromononano
SMILES CCCCCCCCCBr
Specifications
Nombre del producto químico o material 1-Bromononane
Densidad 1.086
Punto de ebullición 200°C to 201°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.455
Cantidad 100 g
Beilstein 1733632
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in ethyl ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.16
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 1
Hazard Statement
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Precautionary Statement
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.