Learn More
1-Bromononano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423234 25 g 25 g
11433234 100 g 100 g
11443234 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423234 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10577.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 693-58-3 | C9H19Br | 207.155 g/mol
1-Bromononane is used as organic intermediates. It is mainly used in pharmaceutical synthesis and industrial dye intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromononano se utiliza como intermedio orgánico. Se utiliza principalmente en síntesis farmacéutica e intermedios de colorantes industriales.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en éter etílico y benceno.
Notas
Estable en condiciones normales. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 693-58-3
Fórmula molecular C9H19Br
Peso molecular (g/mol) 207.155
Número MDL MFCD00000278
Clave InChI AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-nonyl bromide, nonyl bromide, nonane, 1-bromo, 1-nonyl bromide, 1-n-nonyl bromide, n-nonyl-1-bromide, bromononane, nonylbromide, 1-bromo-n-nonane, labotest-bb ltbb001163
PubChem CID 12742
Nombre IUPAC 1-bromononano
SMILES CCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromononane
Densidad 1.086
Punto de ebullición 200°C to 201°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.455
Cantidad 25 g
Beilstein 1733632
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in ethyl ether and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.16
Porcentaje de pureza 99%