Learn More
1-bromononano-9,9,9-d3, CDN
Código de producto. 30314318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
0.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30314318 0.25 g 0.25 g
30309459 0.5 g 0.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30314318 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND53870.25G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 1-Bromononane-9,9,9-D3
CAS 1219799-20-8
Fórmula molecular C9 D3 H16 Br
Cantidad 0.25 g
Sinónimo Nonane-1,1,1-d3, 9-bromo- (ACI), 9-Bromononane-1,1,1-d3 (ACI), 1-Bromononane-9,9,9-d3, 1-Bromononane-9,9,9-D3
Fórmula InChI InChI=1 S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCBr
Nombre IUPAC 9-bromo-1,1,1-trideuteriononano
Peso molecular (g/mol) 210.1697
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.0858 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.