Learn More
1-bromonaftaleno, TRC
Código de producto. 30348066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348066 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30348066 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68590025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromonapthalene
CAS 90-11-9
Fórmula molecular C10 H7 Br
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Naphthyl Bromide, NSC 6551, Naphthalen-1-yl Bromide, α-Bromonaphthalene, α-Naphthyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
SMILES Brc1cccc2ccccc12
Nombre IUPAC 1-bromonaftaleno
Peso molecular (g/mol) 207.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.9731