Learn More
1-Bromonaftaleno, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10395260 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10395260 100 mL 100 ML
1 options
Código de producto. 10395260 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor B/4550/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 90-11-9
Punto de fusión -1°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 279°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C10H7Br
Número MDL 3868
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.07g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromonaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Naphthalene, 1-bromo-, Naphthalene, 2-bromo-