Learn More
1-Bromonaftaleno-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromonaphthalene-d7 |
| CAS | 37621-57-1 |
| Fórmula molecular | C10 2H7 Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Naphthalene-1,2,3,4,5,6,7-d7, 8-bromo- (9CI, ACI), 8-Bromonaphthalene-1,2,3,4,5,6,7-d7 (ACI), 1-Bromo(perdeuteronaphthalene), 1-Bromo-2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaphthalene, 1-Bromonaphthalene-d7, 1-Bromonaphthalene-D7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H7Br/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(Br)c([2H])c([2H])c([2H])c2c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-2,3,4,5,6,7,8-heptadeuterionaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 214.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.0171 |