Learn More
1-Bromonaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10234420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 LT
500 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10234420 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10488050 500 mL Frasco de vidrio 500 ML
11984511 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10234420 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107151000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 90-11-9 | C10H7Br | 207.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-11-9 , 580-13-2
Peso molecular (g/mol) 207.07
Número MDL MFCD00003868
Clave InChI DLKQHBOKULLWDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo naphthalene, 1-bromo, 1-naphthyl bromide, alpha-bromonaphthalene, bromonaphthalene, alpha-naphthyl bromide, .alpha.-bromonaphthalene, 1-bromo-naphthalene, .alpha.-naphthyl bromide, naphthalene, bromo, bromonapthalene
PubChem CID 7001
Nombre IUPAC 1-bromonaftaleno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromonaphthalene
Nombre de nota 96%
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De marrón amarillento a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H7Br
Fórmula lineal C10H7Br
Índice de refracción 1.6560 to 1.6590 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 mL
Beilstein 05, 547
Índice Merck 15, 1436
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.07
Presión de vapor 14.8hPa at 20°C
Porcentaje de pureza ≥95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromonaphthalene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromonaphthalene