Learn More
1-(Bromometil)pireno, TRC
Código de producto. 30346101
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
250 mg
Förpackningsstorlek
250 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30346101 250 mg 250 miligramos
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30346101 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCB685500250MG
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 1-(Bromomethyl)pyrene
CAS 2595-90-6
Fórmula molecular C17 H11 Br
Cantidad 250 mg
Sinónimo Pyrene, 1-(bromomethyl)-, 1-(Bromomethyl)pyrene, 1-Pyrenylmethyl bromide, 3-(Bromomethyl)pyrene
Fórmula InChI InChI=1S/C17H11Br/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2
SMILES BrCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
Nombre IUPAC 1-(bromometil)pireno
Peso molecular (g/mol) 295.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.0044
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.