Learn More
1-(Bromometil)pireno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Bromomethyl)pyrene |
| CAS | 2595-90-6 |
| Fórmula molecular | C17 H11 Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Pyrene, 1-(bromomethyl)-, 1-(Bromomethyl)pyrene, 1-Pyrenylmethyl bromide, 3-(Bromomethyl)pyrene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H11Br/c18-10-14-7-6-13-5-4-11-2-1-3-12-8-9-15(14)17(13)16(11)12/h1-9H,10H2 |
| SMILES | BrCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34 |
| Nombre IUPAC | 1-(bromometil)pireno |
| Peso molecular (g/mol) | 295.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.0044 |