Learn More
1-(Brometil)naftaleno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471169
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471169 25 g 25 g
15481169 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15471169 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64116.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3163-27-7 | Molecular Formula: C11H9Br | Molecular Weight: 221.097 g/mol
It is employed as a intermediate for organic synthesis and pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como intermedio para la síntesis orgánica y en la industria farmacéutica.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3163-27-7
Fórmula molecular C11H9Br
Peso molecular (g/mol) 221.097
Número MDL MFCD00010804
Clave InChI RZJGKPNCYQZFGR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromomethyl naphthalene, 1-bromomethyl-naphthalene, naphthalene, 1-bromomethyl, 1-bromomethy naphthalene, naphtylmethylbromide, bromomethylnaphthalene, naphthylmethyl bromide, pubchem9389
PubChem CID 137844
Nombre IUPAC 1-(bromometil)naftaleno
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Bromomethyl)naphthalene
Color Blanco
Densidad 1.44 g/mL
Punto de ebullición 213°C (100 mmHg)
Índice de refracción 1.66
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 742417
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo