Learn More
1-(Bromometil)ciclopropano, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10258242
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10258242 25 g Frasco de vidrio ámbar 25 g
10205904 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10080062 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10258242 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor RJF00467EB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 7051-34-5
Fórmula molecular C4H7Br
Peso molecular (g/mol) 135.00
Número MDL MFCD00001306
Clave InChI AEILLAXRDHDKDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo bromomethyl cyclopropane, cyclopropylmethyl bromide, cyclopropane, bromomethyl, cyclopropyl bromo methane, 1-bromomethyl cyclopropane, bromocyclopropylmethane, cyclopropylmethylbromide, bromomethyl-cyclopropane, cyclopropyl methylbromide
PubChem CID 81503
SMILES BrCC1CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Bromomethyl)cyclopropane
% mín. CAS 95.0
Densidad 1.3800g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal C3H5CH2Br
Cantidad 25 g
Nombre IUPAC bromometilciclopropano
Formula Weight (peso de la fórmula) 135
Porcentaje de pureza 95%