Learn More
1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, 97%, Maybridge
Código de producto. 10001724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10001724 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10001724 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01806DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene
CAS 50824-05-0
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.5800g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H6BrF3O
Fórmula lineal CF3OC6H4CH2Br
Número MDL MFCD00061238
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxybenzyl bromide, 4-trifluoromethoxy benzylbromide, p-trifluoromethoxy benzyl bromide, alpha-bromo-4-trifluoromethoxy toluene, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-benzyl bromide, 4-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy-benzene
Clave InChI JDNPUJCKXLOHOW-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)OC(F)(F)F
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-(trifluorometoxi)benceno
Peso molecular (g/mol) 255.034
PubChem CID 142785
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.03
Porcentaje de pureza 97%