Learn More
1-(Bromometil)-4-propilbenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Bromomethyl)-4-propylbenzene |
| CAS | 91062-39-4 |
| Fórmula molecular | C10 H13 Br |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13Br/c1-2-3-9-4-6-10(8-11)7-5-9/h4-7H,2-3,8H2,1H3 |
| SMILES | CCCc1ccc(CBr)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(bromometil)-4-propilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 213.114 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.02 |