Learn More
1-(Bromometilo)-4-fenoxibenceno, ≥97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-(Bromomethyl)-4-phenoxybenzene |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-bromomethyl-4-phenoxybenzene, 4-phenoxybenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-phenoxy-benzene, benzene,1-bromomethyl-4-phenoxy, 4-phenyloxybenzylbromide, 4-bromomethyl-1-phenoxybenzene, benzene, 1-bromomethyl-4-phenoxy |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.13 |
| Porcentaje de pureza | 97% |