Learn More
1-(Bromometil)-4-fluoro-2-metoxibenceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Bromomethyl)-4-fluoro-2-methoxybenzene |
| CAS | 886498-51-7 |
| Fórmula molecular | C8H8BrFO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Fluoro-2-methoxybenzyl bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8BrFO/c1-11-8-4-7(10)3-2-6(8)5-9/h2-4H,5H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(F)ccc1CBr |
| Nombre IUPAC | 1-(bromometil)-4-fluoro-2-metoxibenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 219.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.9743 |