Learn More
1-(Bromometil)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Bromomethyl)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)benzene |
| CAS | 67033-41-4 |
| Fórmula molecular | C9H7OF4Br |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7BrF4O/c10-5-6-1-3-7(4-2-6)15-9(13,14)8(11)12/h1-4,8H,5H2 |
| SMILES | FC(F)C(F)(F)Oc1ccc(CBr)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-(bromometil)-4-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 287.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.9616 |