Learn More
1-(Bromometil)-3-(trifluorometoxi)benceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10863761
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10863761 10 g 10 g
10344442 1 g 1 g
10280165 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10863761 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01883EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 159689-88-0
Fórmula molecular C8H6BrF3O
Peso molecular (g/mol) 255.03
Número MDL MFCD00061271
Clave InChI QSIVWRRHVXSDNE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy benzene, 3-trifluoromethoxybenzyl bromide, alpha-bromo-3-trifluoromethoxy toluene, 3-trifluoromethoxy benzylbromide, m-trifluoromethoxy benzyl bromide, 3-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy-benzene, benzene, 1-bromomethyl-3-trifluoromethoxy
PubChem CID 737176
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-3-(trifluorometoxi)benceno
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=CC(CBr)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.5720g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal CH2BrC6H4OCF3
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.03
Porcentaje de pureza 97%