Learn More
1-(Bromethyl)-3-fenoxibenceno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10507273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10507273 250 mg 250 miligramos
10021962 1 g 1 g
10768645 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10507273 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07329CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 51632-16-7
Fórmula molecular C13H11BrO
Peso molecular (g/mol) 263.134
Clave InChI UJUNUASMYSTBSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromomethyl-3-phenoxybenzene, m-phenoxybenzyl bromide, 3-phenoxybenzyl bromide, benzene, 1-bromomethyl-3-phenoxy, alpha-bromo-3-phenoxytoluene, 3-phenoxybenzylbromide, unii-gd31x56z15, 3-phenyloxybenzylbromide, m-bromomethyl phenyl phenyl ether, m-phenoxybenzylbromide
PubChem CID 94544
Nombre IUPAC 1-(Bromometil)-3-fenoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC(=C2)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Bromomethyl)-3-phenoxybenzene
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.13
Porcentaje de pureza 97%