Learn More
1-(bromometil)-2-fenoxibenceno, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10428413
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10428413 1 g 1 g
10029142 250 mg 250 miligramos
10022224 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10428413 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC49908DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
CAS 82657-72-5
Fórmula molecular C13H11BrO
Peso molecular (g/mol) 263.134
Clave InChI YQRIQBOWLXRKKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-bromomethyl-2-phenoxybenzene, 2-phenoxybenzyl bromide, benzene, bromomethylphenoxy, acmc-20eqyy, 2-bromomethylphenyl phenyl ether, 1-bromomethyl-2-phenoxy-benzene, 2-bromomethyl-1-phenoxybenzene, 1-2-bromomethyl phenoxy benzene, 1-bromomethyl-2-phenyloxy benzene, benzene, 1-bromomethyl-2-phenoxy
PubChem CID 22675469
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-2-fenoxibenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)OC2=CC=CC=C2CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Bromomethyl)-2-phenoxybenzene
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.13
Porcentaje de pureza 97%