Learn More
1-(Bromometil)-2-nitrobenceno, TRC
Código de producto. 30332310
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30332310 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30332310 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6856902.5G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene
CAS 3958-60-9
Fórmula molecular C7H6BrNO2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1-(Bromomethyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitrobenzyl Bromide, NSC 95415, o-(Bromomethyl)nitrobenzene, o-Nitrobenzyl Bromide, alpha-Bromo-o-nitrotoluene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6BrNO2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9(10)11/h1-4H,5H2
SMILES [O-][N+](=O)c1ccccc1CBr
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-2-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 216.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.9582