Learn More
1-(Bromometil)-2-fluoro-4-(trifluorometil)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene |
| CAS | 239087-07-1 |
| Fórmula molecular | C8H5BrF4 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2-Fluoro-4-trifluoromethylbenzyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5BrF4/c9-4-5-1-2-6(3-7(5)10)8(11,12)13/h1-3H,4H2 |
| SMILES | BrCC1=C(F)C=C(C(F)(F)F)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-(bromometil)-2-fluoro-4-(trifluorometil)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 257.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 255.9511 |