Learn More
1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-methylbenzene, ≥95%, Maybridge
Código de producto. 10644395
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 1 g
Código de producto.
10644395 Frasco de vidrio ámbar; 1 g
1 options
Código de producto. 10644395 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CD05588DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-methylbenzene
CAS 151412-12-3
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C8H8BrF
Número MDL MFCD00042470
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-fluoro-3-methylbenzyl bromide, 1-bromomethyl-2-fluoro-3-methylbenzene, benzene,1-bromomethyl-2-fluoro-3-methyl, acmc-20anvi, 2-fluoro-3-methylbenzylbromide, 2-fluoro-3-methyl-benzylbromide, 2-fluoro-3-methyl benzyl bromide, 3-bromomethyl-2-fluoro-1-methylbenzene, 1-bromomethyl-2-fluoro-3-methylbenzene #
Clave InChI DCGWFNZSJBIAKE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=CC=C1)CBr)F
Nombre IUPAC 1-(Bromometil)-2-fluoro-3-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 203.054
PubChem CID 519062
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.05
Porcentaje de pureza 95%