Learn More
1-Brometil-2,2-difluorociclopropano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467247
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467247 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15467247 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34305.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane
CAS 77613-65-1
Punto de ebullición 105°C to 107°C
Fórmula molecular C4H5BrF2
Número MDL MFCD06797749
Cantidad 250 mg
Número UN UN1992
Sinónimo 1-bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane, 2-bromomethyl-1,1-difluorocyclopropane, 2,2-difluorocyclopropylmethyl bromide, 2,2-difluorocycloprop-1-yl methyl bromide, bromomethyl-2,2-difluorocyclopropane, 1-bromomethyl-2,2-difluoro-cyclopropane, 2-brornomethyl-1,1-difluorocyclopropane, cyclopropane,2-bromomethyl-1,1-difluoro, cyclopropane, 2-bromomethyl-1,1-difluoro, 2-bromomethyl-1,1-bis fluoranyl cyclopropane
Clave InChI TUDJNSKRXIUOAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(C1(F)F)CBr
Nombre IUPAC 2-(bromometil)-1,1-difluorociclopropano
Peso molecular (g/mol) 170.985
PubChem CID 2761402
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.98
Porcentaje de pureza 97%