Learn More
1-Bromoisoquinolina, + 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10415485 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10415485 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10320634 5 g Frasco de vidrio 5 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10415485 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 392590010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1532-71-4 | C9H6BrN | 208.058 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1532-71-4
Número MDL MFCD00234478
Clave InChI YWWZASFPWWPUBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoquinoline, 1-bromo, 1-bromo-isoquinoline, bromoisoquinoline, zlchem 702, pubchem6211, acmc-1bqnj, 1-bromoisoquinoline, abbypharma ap-12-10888
PubChem CID 640963
Nombre IUPAC 1-bromoisoquinolina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CN=C2Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromoisoquinoline
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 43.0°C to 47.0°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H6BrN
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 208.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.05
Porcentaje de pureza 95+%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Bromoisoquinoline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.