Learn More
1-Bromoisoquinolin-3-amine, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromoisoquinolin-3-amine |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.07 |
| Porcentaje de pureza | 97% |