Learn More
1-Bromoisoquinolin-3-amine, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10502462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10502462 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10334562 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10673795 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10502462 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB09943CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 13130-79-5
Fórmula molecular C9H7BrN2
Peso molecular (g/mol) 223.073
Número MDL MFCD00102193
Clave InChI PSQUIUNIVDKHJK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-amino-1-bromoisoquinoline, 1-bromo-3-isoquinolinamine, 1-bromoisoquinolin-3-ylamine, 1-bromo-3-isoquinolylamine, 3-amino-1-bromo-isoquinoline, 1-bromoisoquinoline-3-amine, acmc-1by0f, 1-bromo-3-aminoisoquinoline, 1-bromanylisoquinolin-3-amine, 3-isoquinolinamine, 1-bromo
PubChem CID 289845
Nombre IUPAC 1-bromoisoquinolin-3-amina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(N=C2Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromoisoquinolin-3-amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.07
Porcentaje de pureza 97%