Learn More
1-bromohexano, TRC
Código de producto. 30347492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30347492 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30347492 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB683950250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromohexane
CAS 111-25-1
Fórmula molecular C6H13Br
Cantidad 250 g
Sinónimo 1-Bromo-hexane, 1-Hexane bromide, 1-Hexylbromide, Hexyl bromide, NSC 71206, n-Hexyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
SMILES CCCCCCBr
Nombre IUPAC 1-bromohexano
Peso molecular (g/mol) 165.07
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0201