Learn More
1-Bromohexano-6,6,6-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromohexane-6,6,6-D3 |
| CAS | 350818-70-1 |
| Fórmula molecular | C6 D3 H10 Br |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Hexane-1,1,1-d3, 6-bromo- (9 CI, ACI), 6-Bromohexane-1,1,1-d3 (ACI), 1-Bromohexane-6,6,6-d3, 1-Bromohexane-6,6,6-D3, 1-Bromohexane-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-1,1,1-trideuteriohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 168.0899 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0389 g/mol |
| Mostrar más |