Learn More
1-bromohexano-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d11, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromohexane-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-D11 |
| CAS | 2159-17-3 |
| Fórmula molecular | C6 D11 H2 Br |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Hexane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-d11, 6-bromo- (7 CI, 9 CI), 6-Bromohexane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-d11, 1-Bromohexane-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-d11, 1-Bromohexane-d11, 1-Bromohexane-2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-D11 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H13Br/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CBr |
| Nombre IUPAC | 6-bromo-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-undecauteriohexano |
| Peso molecular (g/mol) | 176.1392 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0891 g/mol |
| Show More |