Learn More
1-Bromohexadecano, TRC
Código de producto. 30346031
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30346031 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30346031 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6838601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromohexadecane
CAS 112-82-3
Fórmula molecular C16H33Br
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Hexadecyl Bromide, Cetyl Bromide, Hexadecyl Bromide, NSC 4193, Palmityl Bromide, n-Hexadecyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCBr
Nombre IUPAC 1-bromohexadecano
Peso molecular (g/mol) 305.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.1766