Learn More
1-Bromohexadecano-d33, CDN
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromohexadecane-D33 |
| CAS | 284474-41-5 |
| Fórmula molecular | C16 D33 Br |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Hexadecane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16-d33, 16-bromo- (9 CI, ACI), 16-Bromohexadecane-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16-d33 (ACI), 1-Bromohexadecane-d33, 1-Bromohexadecane-D33, Cetyl-d33 bromide, Hexadecyl-d33 bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H33Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h2-16H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Br |
| Nombre IUPAC | 1-bromo-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,16-tritriacontadeuteriohexadecano |
| Peso molecular (g/mol) | 338.5406 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 337.3837 g/mol |
| Show More |