Learn More
1-Bromohexadecano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422128 250 g 250 g
11494180 25 g 25 g
11412128 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15147.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-82-3 | C16H33Br | 305.34 g/mol
1-Bromohexadecane is used in the preparation of soluble carbon nano-onions by covalent functionalization with hexadecyl chains, as extraction solvent in determination of endocrine-disrupting phenols (EDPs) in water samples by ultrasound-assisted emulsification microextraction method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromohexadecano se utiliza en la preparación de nanoaniones de carbono soluble por funcionalización covalente con cadenas hexadecílicas, como disolvente de extracción en la determinación de fenoles disruptores endocrinos (EDP, por sus siglas en inglés) en muestras de agua mediante microextracción de emulsificación asistida por ultrasonidos.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-82-3
Fórmula molecular C16H33Br
Peso molecular (g/mol) 305.34
Número MDL MFCD00000230
Clave InChI HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexadecyl bromide, cetyl bromide, n-hexadecyl bromide, hexadecane, 1-bromo, 1-hexadecyl bromide, n-hexadecyl-1-bromide, bromohexadecane, unii-76gji7gvam, hexadecane, bromo, 76gji7gvam
PubChem CID 8213
Nombre IUPAC 1-bromohexadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromohexadecane
Punto de fusión 16°C to 18°C
Densidad 1
Punto de ebullición 336°C
Temperatura de inflamación 176°C (348°F)
Olor Odorless
Índice de refracción 1.462
Cantidad 250 g
Beilstein 773989
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.35
Porcentaje de pureza 98%