Learn More
1-Bromohexadecano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10104510 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ML
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10104510 250 mL Frasco de vidrio 250 ML
10194500 1 L Frasco de vidrio 1 litro
11984491 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10104510 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 215432500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-82-3 | C16H33Br | 305.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-82-3
Fórmula molecular C16H33Br
Peso molecular (g/mol) 305.34
Número MDL MFCD00000230
Clave InChI HNTGIJLWHDPAFN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexadecyl bromide, cetyl bromide, n-hexadecyl bromide, hexadecane, 1-bromo, 1-hexadecyl bromide, n-hexadecyl-1-bromide, bromohexadecane, unii-76gji7gvam, hexadecane, bromo, 76gji7gvam
PubChem CID 8213
Nombre IUPAC 1-bromohexadecano
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromohexadecane
Punto de fusión 17.3°C
Color De ámbar a marrón-negro
Densidad 0.9990g/mL
Punto de ebullición 336.0°C
Temperatura de inflamación 177°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)15Br
Índice de refracción 1.4609 to 1.4629
Cantidad 250 mL
Beilstein 01,172
Gravedad específica 0.999
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 305.33
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido después derretirse