Learn More
1-bromoheptano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-Bromoheptane |
| CAS | 629-04-9 |
| Fórmula molecular | C7H15Br |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 1-Bromo-heptane, 1-Heptyl Bromide, Heptyl Bromide, NSC 7315, n-Heptyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 1-bromoheptano |
| Peso molecular (g/mol) | 179.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0357 |