Learn More
1-bromoheptano, TRC
Código de producto. 30329153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
30329153 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30329153 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68389050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromoheptane
CAS 629-04-9
Fórmula molecular C7H15Br
Cantidad 50 g
Sinónimo 1-Bromo-heptane, 1-Heptyl Bromide, Heptyl Bromide, NSC 7315, n-Heptyl Bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C7H15Br/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2-7H2,1H3
SMILES CCCCCCCBr
Nombre IUPAC 1-bromoheptano
Peso molecular (g/mol) 179.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0357