Learn More
1-Bromoheptano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10467670 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10467670 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10020680 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10656754 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10467670 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107032500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 629-04-9 | C7H15Br | 179.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-04-9
Fórmula molecular C7H15Br
Peso molecular (g/mol) 179.10
Número MDL MFCD00000273
Clave InChI LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
PubChem CID 12369
Nombre IUPAC 1-bromoheptano
SMILES CCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromoheptane
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -58°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1400g/mL
Punto de ebullición 180°C
Temperatura de inflamación 60°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)6Br
Índice de refracción 1.4489 to 1.4509
Cantidad 250 mL
Beilstein 01, 155
Gravedad específica 1.14
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido