Learn More
1-Bromoheptano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
5000 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467916 250 g 250 g
11457916 1000 g 1000 g
11477916 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14031.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 629-04-9 | C7H15Br | 179.10 g/mol
1-bromoheptane is an important precursor material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 1-bromoheptano es un importante material precursor e intermedio utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Inflamable e incompatible con agentes oxidantes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 629-04-9
Fórmula molecular C7H15Br
Peso molecular (g/mol) 179.10
Número MDL MFCD00000273
Clave InChI LSXKDWGTSHCFPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo heptyl bromide, n-heptyl bromide, heptane, 1-bromo, 1-bromo heptane, bromoheptane, 1-bromo-heptane, labotest-bb ltbb001160, heptylbromide, 1bromoheptane, bromo-heptane
PubChem CID 12369
Nombre IUPAC 1-bromoheptano
SMILES CCCCCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Bromoheptane
Punto de fusión -58°C
Densidad 1.139
Punto de ebullición 179°C to 180°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Olor Recognizable
Índice de refracción 1.4499
Cantidad 250 g
Número UN UN1993
Beilstein 1697160
Información de solubilidad Immiscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.11
Porcentaje de pureza ≥98%