Learn More
(1-bromoetil)benceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1-Bromoethyl)benzene |
| CAS | 585-71-7 |
| Fórmula molecular | C8H9Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Benzene, (1-bromoethyl)- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), (1-Bromoethyl)benzene (ACI), (±)-(1-Bromoethyl)benzene, (±)-1-Bromo-1-phenylethane, (±)-1-Phenylethyl bromide, (α-Bromoethyl)benzene, 1-(1-Bromoethyl)benzene, 1-Bromo-1-phenylethane, 1-Phenethyl bromide, 1-Phenyl-1-bromoethane, 1-Phenylbromoethane, 1-Phenylethyl bromide, NSC 8052, α-Methylbenzyl bromide, α-Phenethyl bromide, α-Phenylethyl bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3 |
| SMILES | CC(Br)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 1-bromoetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 185.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.9888 |