Learn More
(1-bromoetil)benceno, TRC
Código de producto. 30348598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30348598 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30348598 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB1514111G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1-Bromoethyl)benzene
CAS 585-71-7
Fórmula molecular C8H9Br
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzene, (1-bromoethyl)- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), (1-Bromoethyl)benzene (ACI), (±)-(1-Bromoethyl)benzene, (±)-1-Bromo-1-phenylethane, (±)-1-Phenylethyl bromide, (α-Bromoethyl)benzene, 1-(1-Bromoethyl)benzene, 1-Bromo-1-phenylethane, 1-Phenethyl bromide, 1-Phenyl-1-bromoethane, 1-Phenylbromoethane, 1-Phenylethyl bromide, NSC 8052, α-Methylbenzyl bromide, α-Phenethyl bromide, α-Phenylethyl bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9Br/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,1H3
SMILES CC(Br)c1ccccc1
Nombre IUPAC 1-bromoetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 185.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.9888