Learn More
(1-Bromoetilo)benceno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
(1-Bromoethyl)benzene has been employed in controlled radical polymerization of styrene, in asymmetric esterification of benzoic acid in the presence of a chiral cyclic guanidine and as initiator in the synthesis of bromine terminated polyp-methoxystyrene and polystyrene via atom transfer radical polymerization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
el (1-bromoetil)benceno se ha empleado en la polimerización radical controlada del estireno, en la esterificación asimétrica del ácido benzoico en presencia de una guanidina cíclica quiral y como iniciador en la síntesis de polip-metoxiestireno y poliestireno terminado con bromo mediante la polimerización radical de la transferencia de átomos.
Solubilidad
soluble en alcohol, éter y benceno.
Nota
sensible a la humedad. No almacenar junto con materiales fuertemente básicos y oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (1-Bromoethyl)benzene |
| Punto de fusión | -65°C |
| Densidad | 1.356 |
| Punto de ebullición | 200°C |
| Temperatura de inflamación | 81°C (177°F) |
| Índice de refracción | 1.56 |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 507210 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in alcohol,ether,and benzene. |
| Show More |